Kluczowe dokumenty
Z217638
Sigma-Aldrich
Micro sample tubes
L × diam. 42 mm × 11 mm, pkg of 100 tubes
Wybierz wielkość
100 TUBES
200,00 zł
200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 TUBES
200,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121702
NACRES:
NB.11
200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
cap (captive plugs)
colorless
colorless tube
conical bottom
polypropylene cap
polypropylene tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
neck thread PUSH FIT
opakowanie
pkg of 100 tubes
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F19929-0000
dł. × śr.
42 mm × 11 mm
pojemność
1.5 mL
probówka śr.
11 mm
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
1.5 mL PP sample tubes with captive plugs are suitable for use in ultracentrifuges. Steam autoclavable at 250 °F (121 °C).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is this tube compatible with Beckman optima L-100 XP ultracentrifuge for protein isolation from cells?
    1 answer
    1. These tubes have not been tested for use in any specific brand of centrifuge. The Beckman product manual notes that thin-wall open-top tubes are used with swinging buckets and fixed-angle rotors. The manual also states that only manufacturer-recommended tubes and accessories should be used in the centrifuge. The end user would have to determine suitability for this item.