BAF378570000
Mini-tubes strip
capacity 1 mL
Wybierz wielkość
2590,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2590,00 zł
Polecane produkty
Materiały
colorless tube
Właściwości
neck thread push fit
opakowanie
pack of 4800 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37857-0000
pojemność
1 mL
probówka śr.
6.2 mm
pojemność robocza
1 mL
typ wiązania
non-treated surface
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Rurki o pojemności 1 ml w postaci rozdzielnych "pasków" do użytku z pipetorami wielokanałowymi.
- Konstrukcja z żywicy polipropylenowej klasy medycznej
- Łatwy do pocięcia pasek probówek na pojedyncze probówki
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)