Kluczowe dokumenty
Z214698
Sigma-Aldrich
Ace five-neck round-bottom flask
capacity 5,000 mL, center joint: ST/NS 45/50
Synonim(y):
kolba z okrągłym dnem
Wybierz wielkość
1 EA
3030,00 zł
3030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3030,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
3030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
five-neck vertical
round bottom flask
Połączenie
center joint: ST/NS45/50
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 6957-60
pojemność
5,000 mL
Opis ogólny
With female joints. All five necks are in vertical position. Side necks are 24/40 and are 90° apart.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)