Kluczowe dokumenty
Z214663
Sigma-Aldrich
Ace five-neck round-bottom flask
capacity 3,000 mL, center joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
kolba z okrągłym dnem
Wybierz wielkość
1 EA
2330,00 zł
2330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2330,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
2330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
five-neck vertical
round bottom flask
Połączenie
center joint: ST/NS24/40
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 6957-32
pojemność
3,000 mL
Opis ogólny
With female joints. All five necks are in vertical position. Side necks are 24/40 and are 90° apart.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)