Kluczowe dokumenty
Z214639
Microscale vacuum adapter
with drip-tip
Wybierz wielkość
1 EA
271,00 zł
271,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
271,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.43
271,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 526106
Opis ogólny
#7 Ace-Thred at top with a nylon bushing and FETFE® O-ring that form a compression seal with microscale condenser tube, filter funnel, bleed tube, or thermometer (6.5 to 7.0 mm diam.). Has bottom 14/10 inner joint and side hose connection. (Shown with Hirsch funnel sold separately.)
Informacje prawne
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)