Kluczowe dokumenty
Z214612
Mikroreaktor fotochemiczny Lampa UV
output5.5 watts
Wybierz wielkość
1 EA
4590,00 zł
4590,00 zł
Przewidywany termin wysyłki14 maja 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
4590,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103817
4590,00 zł
Przewidywany termin wysyłki14 maja 2025Szczegóły
Właściwości
CE compliant: no
CSA approved: no
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 1213208
dostępność
not available in EU, Canada
moc wyjściowa
5.5 watts
Opis ogólny
Cold cathode, low pressure, mercury arc, gaseous discharge lamps made of double bore quartz. Lamp power consumption is 5.5 watts, with principle output at 254 nanometers. Lamps are rated for 5000 hours of operation.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)