Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 each | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 411,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS1041
Material:
blue acrylic
411,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
blue acrylic
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1041
General description
Ergonomicznie pochylony dla łatwego dozowania, ten półprzezroczysty akrylowy dozownik zapewnia łatwy dostęp do akcesoriów bezpieczeństwa. Pokrywa na zawiasach chroni okulary przed kurzem i zanieczyszczeniami. Może być ustawiony na ladzie lub ścianie.
Legal Information
Clearly Safe is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description blue acrylic | description - | description clear acrylic | description acrylic, L × W × H 6.5 in. × 4 in. × 2 in. |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS1041 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS1040A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23452 | manufacturer/tradename Diversified Biotech SFBX-1000 |
| material blue acrylic | material blue acrylic | material clear acrylic | material acrylic |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?