Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 715,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS1040A
Material:
blue acrylic
715,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
blue acrylic
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1040A
General description
Ergonomicznie pochylone dla łatwego dozowania, półprzezroczyste akrylowe dozowniki zapewniają łatwy dostęp do akcesoriów bezpieczeństwa. Pokrywa na zawiasach chroni okulary przed kurzem i zanieczyszczeniami. Możliwość montażu na ladzie lub ścianie.
Features and Benefits
- Pokrywa na zawiasach chroni szklanki przed kurzem i zanieczyszczeniami
- Montaż na blacie lub na ścianie (śruby w zestawie)
- Duży dozownik mieści około 20 szklanek
- Mały dozownik mieści około 10 szklanek
- Świetny do przechowywania innych przedmiotów osobistych
Legal Information
Clearly Safe is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description blue acrylic | description clear acrylic | description acrylic, L × W × H 6.5 in. × 4 in. × 2 in. |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS1040A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS1041 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23452 | manufacturer/tradename Diversified Biotech SFBX-1000 |
| material blue acrylic | material blue acrylic | material clear acrylic | material acrylic |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?