Z188824
Black plastic caps
Solid top, white rubber liner, thread for 20-400, pkg of 500 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
black phenolic cap
white rubber liner
Właściwości
closure type black phenolic solid top cap
opakowanie
pkg of 500 ea
dopasowywanie
thread for 20-400
Opis ogólny
These autoclavable caps are designed to ensure the ultimate in product safety.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)