Kluczowe dokumenty
Z183660
Poly-net® protective netting
yellow, diam. 1-2 in., Close-mesh
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
Średnica
1-2 in.
grubość
0.07-1.2 mm , approximate
kolor
yellow
Opis ogólny
PE net sleeve stretches around glassware to prevent scratching,chipping or breaking. Netting captures flying glass if container shatters. Easily cut to any length. Color-coded for size identification.
Zastosowanie
Bottles and beakers
Informacje prawne
Poly-net is a registered trademark of Norddeutsche Seekabelwerke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)