Kluczowe dokumenty
Z180599
Ace double-arc PTFE stirrer blade
W × L 24 mm × 115 mm
Wybierz wielkość
1 EA
104,00 zł
104,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
104,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
104,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PTFE
Właściwości
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 2,000 ‑ 3,000 mL
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 8082-08
szer. × dł.
24 mm × 115 mm
Opis ogólny
Eliminates flip-over problem.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)