Kluczowe dokumenty
Z180564
Ace double-arc PTFE stirrer blade
W × L 19 mm × 40 mm
Wybierz wielkość
1 EA
63,10 zł
63,10 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
63,10 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
63,10 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PTFE
Właściwości
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 100 ‑ 500 mL
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 8082-02
szer. × dł.
19 mm × 40 mm
Opis ogólny
Eliminates flip-over problem.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)