Kluczowe dokumenty
Z177601
Sigma-Aldrich
Scienceware® filter paper discs for Buchner funnels
for 24 in. I.D.
Synonim(y):
Krążki z bibuły filtracyjnej
Wybierz wielkość
100 EA
1605,50 zł
1605,50 zł
Cena katalogowa1690,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
1605,50 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
1605,50 zł
Cena katalogowa1690,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
cellulose membrane
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H14632-0024
Parametry
90 mL/min speed
Średnica
24 in.
wielkość porów
3 μm
Opis ogólny
Krążki z bibuły filtracyjnej Scienceware® to krążki z bibuły filtracyjnej o dużej gramaturze, które są specjalnie dopasowane do lejków Buchnera typu Table-Top.
Fit table top Buchner funnels for fast filtering. The paper is made of cellulose and has a rough crepe surface.
  • Wet burst strength is greater than 68 KPa
  • Weight: 100 g per square meter
  • Thickness: 0.30 mm
  • Flow rate: 90 mL/min
  • Particle retention is 3 microns
Zastosowanie
Krążki z bibuły filtracyjnej Scienceware® do lejków Buchnera zostały użyte do przefiltrowania ekstraktu w celu przygotowania rozpuszczalników z rozdrobnionych, eksplodowanych parą cząstek sosny (SSPP).
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)