Z420603
Scienceware® filter paper discs for Buchner funnels
for 36 in. I.D.
Wybierz wielkość
6360,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
6360,00 zł
Polecane produkty
Materiały
cellulose membrane
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H14632-0036
Parametry
90 mL/min speed
Średnica
36 in.
wielkość porów
3 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Wet burst strength is greater than 68 KPa
- Weight: 100 g per square meter
- Thickness: 0.30 mm
- Flow rate: 90 mL/min
- Particle retention is 3 microns
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)