Kluczowe dokumenty
Z177369
Scienceware® micro funnel
top I.D. 35 mm, stem diam. 8 mm
Wybierz wielkość
12 EA
183,00 zł
183,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
12 EA
183,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
183,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F14685-0035
trzon śr.
8 mm
śr. wewn. górnej części
35 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
PP. Useful for micro work, filling burettes, manometers, etc.
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)