Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 117,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 412,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1210,00 zł 907,50 zł |
Informacje o tej pozycji
117,00 zł
Quality Segment
form
powder
autoignition temp.
360 °C
potency
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8.8-9.3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
280-285 °C
solubility
330 g/L
bulk density
500‑550 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].O1C(=CC(=O)[C-](C1=O)C(=O)C)C
InChI
1S/C8H7O4.Na/c1-4-3-6(10)7(5(2)9)8(11)12-4;/h3H,1-2H3;/q-1;+1
InChI key
YIOCQGHBBNGBND-UHFFFAOYSA-N
Application
- Preservative in food products: The study "Simultaneous determination of nine preservatives in food by liquid chromatography with the aid of coagulant in the clean-up process" highlights the use of Dehydroacetic acid sodium salt as a preservative in food, detailing its effectiveness and detection methodologies (Sugiura and Nakajima, 2017).
- Active packaging in cosmetics: Research on "Active packaging for topical cosmetic/drug products: a hot-melt extruded preservative delivery device" discusses the application of Dehydroacetic acid sodium salt in cosmetic packaging, providing a controlled release mechanism to enhance product stability and efficacy (Zema et al., 2010).
- Stability in cosmetic preservatives: The article "Dehydroacetic acid sodium salt stability in cosmetic preservative mixtures" investigates its stability within cosmetic formulations, offering insights into its role and longevity in various preservative systems (Bennassi et al., 1988).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dehydroacetic acid sodium salt
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
4418-26-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?