Z172952
Aldrich® pour-out adapter
male joint: ST/NS 14/20
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Połączenie
male joint: ST/NS14/20
Opis ogólny
For pouring from flasks or funnels without pouring over ground joint.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)