Kluczowe dokumenty
Z648426
Quickfit® bends with vacuum connection
socket joint: ST/NS 14/23, cone joint: ST/NS 14/23
Wybierz wielkość
Z648426-1EA
336,00 zł
336,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
Z648426-1EA
336,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
336,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
cone joint: ST/NS14/23
socket joint: ST/NS14/23
producent / nazwa handlowa
Quickfit RA 3/11/SC
dostępność
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Opis ogólny
Socket to cone. With screw-thread adapter for flexible tubing.
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)