Kluczowe dokumenty
Z170372
Lightnin® 316 stainless steel impeller
4 blade turbine, diam. 2.0 in. , overall
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
producent / nazwa handlowa
Model A-200
Lightnin 829448
wymiary otworu
5/16 in.
Średnica
2.0 in. , overall
Opis ogólny
Has 45° pitch for semi-axial flow.
Informacje prawne
Lightnin is a registered trademark of Lightnin, a unit of General Signal
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)