Kluczowe dokumenty
Z156515
Sigma-Aldrich
Pinch clamps for SJ joints
joint: SJ 28/12
Wybierz wielkość
1 EA
226,00 zł
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
226,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
stainless steel
Połączenie
joint: SJ28/12
Opis ogólny
Stosować z zestawami kulowymi do chromatografii błyskowej i kolbami odbieralnika z wyparką obrotową.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)