Przejdź do
Z324124
BRAND® Stojak odpływowy, 72 kołki
polystyrene
Synonim(y):
72-places laboratory draining rack, drying rack, glassware draining rack, wall-mountable rack
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
BRAND 95105
Feature:
Holds up to 72 cylinders (<250 mL)/ beakers (<1000 mL)
Material:
polystyrene
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polystyrene
description
supplied complete with drain tubing and wall mounting accessories.
feature
Holds up to 72 cylinders (<250 mL)/ beakers (<1000 mL)
manufacturer/tradename
BRAND 95105
W × H
450 mm × 630 mm
pegs diam. × L
16 mm × 120 mm
General description
Zintegrowana szeroka rynna odpływowa. Kołki można wkładać w zależności od potrzeb. Otwory na kołki są zamknięte z tyłu, co zapobiega wyciekom w kierunku ściany. Dostarczana w komplecie z rurką odpływową i akcesoriami do montażu na ścianie.
Other Notes
BR95105 (Indie)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS120791Z334154BR95111
description
polystyrene
description
white polystyrene (blue & green pegs)
description
Holds 32 x 25 mm tubes, blue
description
-
manufacturer/tradename
BRAND 95105
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120791
manufacturer/tradename
BRAND 4340031
manufacturer/tradename
BRAND 95111
feature
Holds up to 72 cylinders (<250 mL)/ beakers (<1000 mL)
feature
to hold 36 pieces small glassware plus 36 pieces large glassware
feature
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258, positions 4 × 8, Holds 32 x 25 mm tubes
feature
-
material
polystyrene
material
white polystyrene (blue & green pegs)
material
polypropylene
material
polystyrene
description
supplied complete with drain tubing and wall mounting accessories.
description
-
description
-
description
-
W × H
450 mm × 630 mm
W × H
-
W × H
-
W × H
-
pegs diam. × L
16 mm × 120 mm
pegs diam. × L
-
pegs diam. × L
-
pegs diam. × L
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)