Kluczowe dokumenty
Z153109
Sigma-Aldrich
Aldrich® jacketed round-bottom flasks
capacity 1,000 mL
Wybierz wielkość
1 EA
3340,00 zł
3340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3340,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
3340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
1,000 mL
Opis ogólny
24/40 joint, with two hose connections. Multifunctional-can be water cooled or heated with hot water or steam.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)