Merck
Z148814
PTFE sealing tape
W 1/4 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
Szerokość
1/4 in.
rozmiar rolki
520 in. (13.2 m)
Opis ogólny
PTFE sealing tape is a chemically inert, self-adhesive tape used in all laboratory plumbing connections, including regulators, control valves, purge valves, in-line flowmeters, impurity traps, gas filters, and ground glass joints. When properly applied to gas or liquid plumbing threads, the PTFE sealing tape fills in gaps between the threads and creates a gas/water-tight seal. When used with ground-glass joints, desiccators, and bell jars, it provides a vacuum-tight seal that is easily removed even after long periods of time.
Zastosowanie
Taśma uszczelniająca PTFE jest powszechnie stosowana do uszczelniania połączeń w
  • Instalacjach odciągowych butli gazowych
  • Instalacje hydrauliczne urządzeń mikroprzepływowych
  • Połączenia gazu nośnego do chromatografii gazowej
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)