Kluczowe dokumenty
Z137154
Supelco
Ace chromatography column
I.D. × L 50 mm × 61 cm
Wybierz wielkość
1 EA
1106,00 zł
1106,00 zł
Cena katalogowa1580,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1106,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
SB.52
1106,00 zł
Cena katalogowa1580,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 590249
metody
LPLC: suitable
śr. wewn. × dł.
50 mm × 61 cm
przydatność
suitable for chromatography
Opis ogólny
Has #15 Ace-Thred at top and 2 mm bore, solid-PTFE stopcock-plug (tapered 1:5) at bottom. Supplied with nylon and FETFE® O-ring for connecting 12.5 to 14 mm O.D. tube to column, and with tubing connector.
Note:
When using tubing connector, O-ring supplied with bushing is NOT necessary. Fritted disc has 70 to 100 μm porosity, sealed into bottom of column.
Informacje prawne
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)