Kluczowe dokumenty
Z127353
Cochranes Orbit size bond tube sets
assortment set
Synonim(y):
chemistry model sets, molecular model sets
Wybierz wielkość
1 PKG
97,10 zł
97,10 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
97,10 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
60104506
NACRES:
NB.17
97,10 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
Cochranes 0072
Opis ogólny
Components:
green, 3.5 cm (140)
green, 2.5 cm (140)
green, 2 cm (420)
green, 21 cm (10)
grey, 21 cm (3)
white, 21 cm (3)
red, 21 cm (3)
flexible white, 21 cm (5)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)