Merck
Z125784
Sigma-Aldrich
Ace three-neck round-bottom flasks
angled, capacity 5,000 mL, Joints: ST/NS 24/40 (3)
Synonim(y):
bottom flask, flask round, round flask
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
round bottom flask
three angled neck
Połączenie
Joints: ST/NS24/40 (3)
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper joint
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 6948-58
pojemność
5,000 mL