Kluczowe dokumenty
Z303763
Quickfit® three-neck round-bottom flasks with vertical necks
capacity 5,000 mL, center joint: ST/NS 34/35
Synonim(y):
FR5L/5US/33P
Wybierz wielkość
1 EA
1180,00 zł
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1180,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
Połączenie
center joint: ST/NS34/35
side joint ST/NS24/29
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Quickfit FR5L/5US/33P
dostępność
not available in ROW (Available only in EU countries), USA and Canada
not available in USA and Canada
Wysokość
275 mm
pojemność
5,000 mL
Opis ogólny
  • One vertical neck
  • Two parallel necks
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)