Kluczowe dokumenty
Z125377
Sigma-Aldrich
Ace-Thred Thermometer/Tubing Adapter
Straight, joint: ST/NS 19/22, thread I.D. 7.0 mm
Wybierz wielkość
1 EA
173,40 zł
173,40 zł
Cena katalogowa204,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
173,40 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
173,40 zł
Cena katalogowa204,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
etykieta
A
Połączenie
joint: ST/NS19/22
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 502828
śr. wewn. gwintu
7.0 mm
Opis ogólny
Threaded nylon bushing with FETFE® O-ring.
Informacje prawne
Ace-Thred is a trademark of Ace Glass, Inc.
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
część zamienna
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)