Kluczowe dokumenty
Z123552
Sigma-Aldrich
Fluorolube®
Wybierz wielkość
1 EA
729,00 zł
729,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
729,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
SB.32
729,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Parametry
1370-4000 cm-1 spectral range
metody
IR spectroscopy: suitable
Opis ogólny
For IR sample mulls. 1 oz. tube.
Informacje prawne
Fluorolube is a registered trademark of Gabriel Performance Products, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)