Merck
Z117765
Transfer needle for use with Kilo-Lab® cylinder system
L 4 in.
Wybierz wielkość
1 EA
661,00 zł
661,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
661,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122002
NACRES:
NB.03
661,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opis
11 gauge, SS
producent / nazwa handlowa
Cadence Science
Długość
4 in.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Blokada tulei 1/8 cala i standardowa końcówka.
Informacje prawne
Kilo-Lab is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)