Merck
Z115029
Sigma-Aldrich
Serum-finish V-Vials®
volume 0.1 mL, mouth O.D. 11 mm, diam. × H 12 mm × 32 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
clear glass vial
Właściwości
closure type crimp top vial
śr. × wys.
12 mm × 32 mm
śr. zewn. wylotu
11 mm
pojemność
0.1 mL
Opis ogólny
Vials only. Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Uses 11 mm aluminum seals. The 0.1mL size fits standard GC autosamplers.
Informacje prawne
V-Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.