Merck
Z113034
Stainless steel 304 syringe needle
gauge 20, L 2 in.
Wybierz wielkość
1 EA
260,00 zł
260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
260,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
42142600
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opis
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
producent / nazwa handlowa
Cadence Science 4184
Długość
2 in.
grubość
20
Powiązane kategorie
Opis ogólny
304 SS needle with chrome-plated brass Luer hub. Needle is designed with a slightly curved, deflecting tip to prevent coring during needle insertion through the septum.
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)