The "304" in Stainless Steel 304 syringe needle stands for the grade or type of stainless steel that it is made from, as in metallurgy.
Kluczowe dokumenty
Z116149
Stainless steel 304 syringe needle
gauge 22, L 6 in.
Synonim(y):
Stalowa igła do strzykawek
Wybierz wielkość
260,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
260,00 zł
Polecane produkty
opis
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cadence Science 4176
Długość
6 in.
grubość
22
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
-
What does the "304" stand for in the description of the Stainless steel 304 syringe needle?