Kluczowe dokumenty
Z106178
Wheaton connector
13-425 to 13-425
Synonim(y):
125492
Wybierz wielkość
1 EA
163,00 zł
163,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
163,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
163,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
WHEATON®
Opis ogólny
Grease-free with screw threads to provide an inert connection between outer-threaded glass components. All wetted parts are PTFE. Dynamic vacuum of <5 μm is achieved. May be used at temperatures up to 180 °C.
Cechy i korzyści
  • Bezpiecznie łączy dwa elementy szklane z gwintem zewnętrznym bez haków, sprężyn lub zacisków
  • Konfiguracja nakrętki tworzy beztłuszczowe, próżniowe uszczelnienie
  • Obojętna powierzchnia styku
  • Łatwy montaż
  • Złącze może być używane pod umiarkowanym ciśnieniem do generowania gazu lub dostarczania odczynnika w atmosferze obojętnej.
  • Dostępne z białymi polipropylenowymi lub czarnymi fenolowymi nasadkami
  • Złącza fenolowe mają temperaturę roboczą do 180°C
  • Autoklawowalne
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)