Z106186
Wheaton connector
13-425 to 20-400
Synonim(y):
125480
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
WHEATON®
Opis ogólny
Grease-free with screw threads to provide an inert connection between outer-threaded glass components. All wetted parts are PTFE. Dynamic vacuum of <5 μm is achieved. May be used at temperatures up to 180 °C.
Cechy i korzyści
- Bezpiecznie łączy dwa elementy szklane z gwintem zewnętrznym bez haków, sprężyn lub zacisków
- Konfiguracja nakrętki tworzy beztłuszczowe, próżniowe uszczelnienie
- Obojętna powierzchnia styku
- Łatwy montaż
- Złącze może być używane pod umiarkowanym ciśnieniem do generowania gazu lub dostarczania odczynnika w atmosferze obojętnej.
- Dostępne z białymi polipropylenowymi lub czarnymi fenolowymi nasadkami
- Złącza fenolowe mają temperaturę roboczą do 180°C
- Autoklawowalne
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)