Kluczowe dokumenty
Y907111
Sigma-Aldrich
Cylinder
carbon steel, 3/4 in. NPT, capacity 49 L
About This Item
Kod UNSPSC:
12142200
NACRES:
NA.12
Materiały
carbon steel
Poziom jakości
Parametry
2015-2400 psi max. pressure
śr. zewn. × śr. wewn. × dł.
9.198 in. × 8.75 in. × 55 in.
pojemność
49 L
grubość ścianki
0.224 in.
masa
61200 g
dopasowywanie
3/4 in. NPT
Inne uwagi
This product is only available with the purchase of a bulk gas product and not for individual sale. For more information, please contact Stable Isotopes Customer Service
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)