Kluczowe dokumenty
Y906883
Sigma-Aldrich
Cylinder
stainless steel, 1/4 in. NPT, capacity 50 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
12142200
NACRES:
NA.12
Materiały
stainless steel
Poziom jakości
Parametry
1000 psi max. pressure
śr. zewn. × śr. wewn. × dł.
1 in. × 0.87 in. × 6.25 in.
pojemność
50 mL
masa
186 g
dopasowywanie
1/4 in. NPT
Powiązane kategorie
Inne uwagi
This product is only available with the purchase of a bulk gas product and not for individual sale. For more information, please contact Stable Isotopes Customer Service
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)