Y906662
Cylinder
carbon steel, 1/2 in. NPT, capacity 2.9 L
About This Item
Kod UNSPSC:
12142200
NACRES:
NA.12
Polecane produkty
Materiały
carbon steel
Poziom jakości
Parametry
2015 psi max. pressure
śr. zewn. × śr. wewn. × dł.
4.185 in. × 4.013 in. × 16.73 in.
pojemność
2.9 L
grubość ścianki
0.086 in.
masa
4041 g
dopasowywanie
1/2 in. NPT
Inne uwagi
This product is only available with the purchase of a bulk gas product and not for individual sale. For more information, please contact Stable Isotopes Customer Service
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)