Merck
586935
Benzyl-1-13C bromide
99 atom % 13C
Synonim(y):
α-Bromotoluene-(phenyl-1-13C)
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
13CC5H5CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.03
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+1
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
bp
198-199 °C (lit.)
mp
-3--1 °C (lit.)
density
1.446 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
BrC[13c]1ccccc1
InChI
1S/C7H7Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i7+1
InChI key
AGEZXYOZHKGVCM-CDYZYAPPSA-N
General description
Benzyl-1-13C bromide 99 atom % 13C is a high-purity isotope product with a unique chemical profile that belongs to the class of isotopes. Produced by Sigma-Aldrich, we are committed to providing quality isotope products and a reliable supply chain. Available in industrial and pre-pack quantities.
Application
- High-resolution NMR spectroscopy
- Metabolomic profiling and pathway analysis
- Stable Isotope probing in Environmental microbiology
- Bromination reaction pathway investigations
Features and Benefits
Features
  • Advanced formulation techniques for improved therapeutic efficacy.
  • Tailored for specific applications in clinical settings.
  • Robust quality control measures throughout production.
  • Supports innovative approaches in drug development.
Benefits
  • Empowers healthcare providers with innovative solutions.
  • Supports sustainable practices in pharmaceutical manufacturing.
  • Fosters trust and reliability in product offerings.
  • Enhances brand reputation in the healthcare industry.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
186.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
86 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
286013-11-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)