Kluczowe dokumenty
Z693332
Norell® Sample Vault NMR tube caps
closed port cap, red, diam. 3 mm
Wybierz wielkość
96 EA
450,00 zł
450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
96 EA
450,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
SB.32
450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 96 ea
producent / nazwa handlowa
Norell SVCP-NORLOC-3-96PK
Średnica
3 mm
kolor
red
Opis ogólny
Sample Vault caps have superior holding and sealing capabilities which eliminate cap/tube failure in your instrument. The patented design incorporates a white band positioned on the NMR tube that aligns with the base of the cap, indicating a properly locked position. The superior Sample Vault cap attaches semi-permanently for multiple use and for critical applications.
Cechy i korzyści
  • Superior Sample Vault cap attaches semi-permanently for several uses and critical applications.
  • Ideal for cold refrigeration storage.
  • Suitable for cryo-probes and variable temperature studies.
Informacje prawne
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Sample Vault is a trademark of Norell, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)