WHAWB120306
QIAcard™ Indicating FTA™ Cards
classic, 4 sample areas per card, pkg of 25 cards
Synonim(y):
12249 3126 Wskaźnik Classic (25), Whatman FTA
Wybierz wielkość
1090,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1090,00 zł
Polecane produkty
opis
Indicating FTA Classic Card with 4 sample areas per card, 125 μl maximum volume/sample area, 500 μl maximum total volume/card
producent / nazwa handlowa
Qiagen WB120306
opakowanie
pkg of 25 cards
Powiązane kategorie
Opis ogólny
12249 3126 klasyczny format z 4-punktowym obszarem do zbierania, stabilizacji, przetwarzania, transportu i archiwizacji kolorowych próbek, takich jak krew. Technologia 3126 umożliwia lizę komórek w kontakcie, denaturację białek oraz natychmiastową stabilizację i ochronę kwasów nukleinowych.
Karty 3126 classic wykorzystują technologię 12249 3126, która upraszcza obsługę i przetwarzanie kwasów nukleinowych. Karty 3126 zawierają substancje chemiczne, które lizują komórki, denaturują białka i chronią kwasy nukleinowe przed nukleazami, utlenianiem i uszkodzeniami UV. Karty 3126 szybko inaktywują organizmy, w tym patogeny przenoszone przez krew, i zapobiegają rozwojowi bakterii i innych mikroorganizmów.
Wygodne dla protokołów, które wymagają różnych lokalizacji do testowania i archiwizowania próbek. Różne próbki mogą być przetwarzane niezależnie.
Cechy i korzyści
- Zawiera różowy barwnik, który zmienia kolor na biały po nałożeniu bezbarwnej próbki.
- 4 obszary na próbki umożliwiające naniesienie do 500 μl próbki na kartę.
- Wystarczy nanieść próbkę na kartę 3126. Błony komórkowe i organelle ulegają lizie, a uwolnione kwasy nukleinowe zostają uwięzione we włóknach matrycy. Kwasy nukleinowe pozostają unieruchomione i są zachowane do transportu, natychmiastowego przetwarzania lub długotrwałego przechowywania w temperaturze pokojowej.
- Ponieważ wychwycone kwasy nukleinowe są zachowane, karty 3126 ułatwiają pobieranie próbek w odległych lokalizacjach i upraszczają ich transport.
- Wysyłaj próbki z powrotem do laboratorium bez kosztownej specjalnej obsługi lub suchego lodu i przetwarzaj je w dogodnym dla siebie czasie.
- Karty3126 mogą być używane z praktycznie każdym rodzajem próbki: Krew, komórki hodowlane, komórki policzkowe, plazmidy i tkanki stałe.
- Przechwycone kwasy nukleinowe są gotowe do oczyszczenia. Wystarczy pobrać próbkę z karty 3126, przemyć ją odczynnikiem 3126 Purification Reagent i przepłukać buforem TE-1 (10 mM Tris-HCI, 0,1 mM EDTA, pH 8). DNA na wypłukanym stemplu jest gotowe do użycia w aplikacjach takich jak PCR, analiza SNP i PCR w czasie rzeczywistym. Ponieważ produkty PCR pozostają w roztworze, stempel może być używany do wielokrotnej amplifikacji.
Inne uwagi
Zakres zastosowania: Tylko do użytku wewnętrznego w badaniach naukowych
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Description of common problems that can occur during genomic DNA preparation
Opis typowych problemów, które mogą wystąpić podczas przygotowywania genomowego DNA
This article describes the evaluation of Whatman FTA cards from Cytiva for their ability to collect, store, and isolate high-quality RNA from a variety of crude biological samples.
Polymerase chain reaction (PCR) is a technique that results in exponential amplification of a target DNA sequence.
Protokoły
This page shows genomic DNA purification from sample on FTA elute from Cytiva.
This study examined the yield and quality of DNA from samples applied to Whatman FTA cards, using five common methods of DNA extraction.
W badaniu tym zbadano wydajność i jakość DNA z próbek naniesionych na karty Whatman FTA przy użyciu pięciu popularnych metod ekstrakcji DNA.
A number of options are available for sample collection, transport, archiving, and DNA purification.