Kluczowe dokumenty
WHAWB120401
QIAcard FTA Elute Micro cards
non-indicating, 4 sample areas per card, pkg of 25 cards
Synonim(y):
QIAcard FTA Elute Micro (25), Whatman FTA
Wybierz wielkość
1 PKG
686,00 zł
686,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
686,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105500
NACRES:
NB.22
686,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
Qiagen WB120401
opakowanie
pkg of 25 cards
Opis ogólny
Karty FTA oferują kompaktowy system przechowywania w temperaturze pokojowej, który zmniejsza zapotrzebowanie na cenną przestrzeń zamrażarki. W przeciwieństwie do kartQIAcard FTA, karty FTA Elute są wyposażone w technologię wygodnej elucji kwasów nukleinowych na bazie wody.
QIAcard FTA Elute Micro format z 4 obszarami plamek (objętość plamki 12-40 µL) do zbierania, stabilizacji, przetwarzania, transportu i archiwizacji kolorowych próbek, takich jak krew. Technologia FTA umożliwia lizę komórek w kontakcie, denaturację białek oraz natychmiastową stabilizację i ochronę kwasów nukleinowych.
Wygodny dla protokołów, które wymagają różnych lokalizacji do testowania i archiwizacji próbek. Różne próbki mogą być przetwarzane niezależnie.
Cechy i korzyści
  • Dwa obszary na próbki umożliwiają naniesienie do 250 μl próbki na kartę.
  • Wystarczy nanieść próbkę na kartę FTA. Błony komórkowe i organelle są lizowane, a uwolnione kwasy nukleinowe są uwięzione we włóknach matrycy. Kwasy nukleinowe pozostają unieruchomione i są zachowane do transportu, natychmiastowego przetwarzania lub długotrwałego przechowywania w temperaturze pokojowej.
  • Ponieważ wychwycone kwasy nukleinowe są zachowane, karty FTA ułatwiają pobieranie próbek w odległych lokalizacjach i upraszczają ich transport.
  • Wysyłaj próbki z powrotem do laboratorium bez kosztownej specjalnej obsługi lub suchego lodu i przetwarzaj je w dogodnym dla siebie czasie.
  • KartyFTA mogą być używane z praktycznie każdym rodzajem próbki: Krew, komórki hodowlane, komórki policzkowe, plazmidy i tkanki stałe.
  • Przechwycone kwasy nukleinowe są gotowe do oczyszczenia, gdy jesteś. Technologia FTA Elute umożliwia wygodną elucję kwasów nukleinowych na bazie wody do dalszych eksperymentów.
Inne uwagi
Zakres zastosowania: Tylko do użytku wewnętrznego
Informacje prawne
FTA is a trademark of Qiagen Group
QIAcard is a trademark of Qiagen Group
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Na tej stronie przedstawiono dalsze zastosowania po oczyszczeniu genomowego DNA.
This page shows downstream applications after genomic DNA purification.
Description of common problems that can occur during genomic DNA preparation
Opis typowych problemów, które mogą wystąpić podczas przygotowywania genomowego DNA
Zobacz wszystko
Protokoły
This page shows genomic DNA purification from sample on FTA elute from Cytiva.
A number of options are available for sample collection, transport, archiving, and DNA purification.
Spectrophotometry can be used to estimate DNA or RNA concentration and to analyze the purity of the preparation.