WHAWB100078
Unicore Punch Kit
I.D. 3.00 mm, pkg of 25 ea
Synonim(y):
Dziurkacze UniCore 3,00 mm (25), Whatman FTA, cios harrisa, harris uni-core, jednordzeniowy, whatman punch
Wybierz wielkość
1730,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1730,00 zł
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Qiagen WB100078
śr. wewn.
3.00 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Końcówka tnąca ze stali nierdzewnej (od 3,0 mm) umożliwia ręczne rdzeniowanie, pobieranie i kontrolowane wyrzucanie stempla 3126.
- Zaprojektowany, aby zminimalizować zanieczyszczenie i przenoszenie między próbkami, gdy przestrzegana jest procedura czyszczenia.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
This document shows intructions for EasiCollect™ device from Cytiva.