WHA77015200
Whatman® UNIPLATE microplates
96 well, round bottom, 2ml volume, PP, pkg of 25 ea
Synonim(y):
mikropłytka, płytka wielokomorowa
Wybierz wielkość
1220,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1220,00 zł
Polecane produkty
Materiały
natural polypropylene
round bottom wells
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 7701-5200
Whatman Article No. 28420869 (US reference)
metody
PCR: suitable
rozmiar
96 wells
pojemność robocza dołka
2 mL
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
Zastosowanie
- Przechowywanie próbek
- Rozwój testów
- Wysokowydajne badania przesiewowe
- Minipreparacja plazmidów
- Testy ELISA
- Luminescencja/chemiluminescencja
- Hodowla komórkowa
- Gromadzenie filtratu
Cechy i korzyści
- Największy wybór z jednego źródła: Wybór objętości dołków od 8NA µl do 1NA ml, gęstości dołków od 24 do 384 dołków z okrągłym lub ′V′ dnem dla maksymalnego odzysku.
- Kompatybilność chemiczna: Dostępne w odpornych chemicznie polimerach zdolnych do wytrzymywania niskich temperatur podczas długotrwałego przechowywania. Nieprzezroczyste płytki zapobiegają optycznej rozmowie krzyżowej w testach emitujących światło.
- Zgodność ze standardem mikropłytek ANSI/SBS.
- Gwarantowana kompatybilność z manipulatorami i nośnikami wirówkowymi.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)