A conversion factor to IU is not available for sIL-2Ra
HSCRMAG32KPX14
MILLIPLEX® Human Soluble Cytokine Receptor Panel, HSCRMAG-32K- Immunology Multiplex Assay
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in human serum, plasma and cell culture samples.
Synonim(y):
10549 Test immunologiczny ludzkiego receptora cytokinowego, Panel receptorów cytokinowych Millipore, Zestaw multipleksowy ludzkiego receptora cytokinowego
Wybierz wielkość
15 550,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
15 550,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
accuracy: 91-104%
sensitivity: 4-208 pg/mL
(Overnight Incubation minDC)
standard curve range: 12.2-50,000 pg/mL
(sIL-4R, sIL-6R, sRAGE, sTNFRI, sTNFRII)
standard curve range: 122.1-500,000 pg/mL
(sEGFR, sIL-1RII, sVEGF-R1, sVEGF-R2, sVEGF-R3)
standard curve range: 24.4-100,000 pg/mL
(sCD30, sgp130, sIL-1RI, sIL-2Rα)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
metody
multiplexing: suitable
kompatybilność
configured for Premixed
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
MILLIPLEX® Human Soluble Cytokine Receptor Panel is to be used for the simultaneous quantification of 14 soluble cytokine receptors in human serum, plasma and cell / tissue culture supernatant samples. This kit uses a 96-well format, contains a lyophilized standard cocktail, two internal assay quality controls and can measure up to 38 samples in duplicate.
The Luminex® xMAP® platform uses a magnetic bead immunoassay format for ideal speed and sensitivity to quantitate multiple analytes simultaneously, dramatically improving productivity while conserving valuable sample volume.
Panel Type: Cytokines/Chemokines
Specyficzność
There is no detectable cross-reactivity within the panel.
Zastosowanie
- Analytes: sCD30, sEGFR, sGP130, sIL-1RI, sIL-1RII, sIL-2Rα, sIL-4R, sIL-6R, sRAGE, sTNFRI, sTNFRII, sVEGFR1, sVEGFR2, sVEGFR3
- Recommended Sample type: Serum, plasma or tissue/cell lysate and culture supernatant
- Recommended Sample dilution: 1:5 dilution for plasma or serum or neat cell culture supernatant
- Assay Run Time: Overnight
- Research Category: Inflammation & Immunology
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract
-
How to convert the unit of your assay of soluble IL-2Ra into International unit (IU)?