Kluczowe dokumenty
WHA7188009
Whatman® nitrocellulose filter discs 0.8 μm pore size
white, hydrophilic, 25 ea, 90 mm diam
Synonim(y):
Z754846
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Nazwa produktu
Whatman® nitrocellulose membrane filters, plain white, pore size 0.8 μm, size 90 mm
Materiały
plain white
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
pk of 25
producent / nazwa handlowa
Whatman 7188-009
Whatman Article No. 28420753 (US reference)
Średnica
90 mm
rozmiar
90 mm
wielkość porów
0.8 μm
Cechy i korzyści
  • Wąski rozkład wielkości porów dla lepszego wychwytywania i analizy powierzchni.
  • Niski poziom substancji ekstrahowalnych zapewniający integralność próbki.
  • Wyższa wytrzymałość i elastyczność
  • Niski poziom substancji ekstrahowalnych
  • Wąski rozkład wielkości porów
  • Zwiększona stabilność temperaturowa
  • Zmniejszony skurcz
  • Białe filtry gładkie
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dori M Landry et al.
Genes & development, 23(23), 2753-2764 (2009-12-03)
Most eukaryotic mRNAs are translated using a cap-dependent mechanism of translation. However, approximately 10% of mammalian mRNAs initiate translation using a cap-independent mechanism that is not well understood. These mRNAs contain an internal ribosome entry site (IRES) located in the