Kluczowe dokumenty
WHA10409714
Whatman® mixed cellulose ester ME 25 filter discs 0.45 μm pore size
black, hydrophilic, white grid (3.1 mm), nonsterile, interleaving paper, 100 EA, 100 ea, 50 mm diam
Synonim(y):
Z750514
Wybierz wielkość
1 PKG
848,00 zł
848,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
848,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
848,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
Whatman® ME membranes for microbiological control, ME25/31, 3.1 mm grid, pore size 0.45 μm, white grid, diam. 50 mm
Materiały
white grid
Właściwości
white grid
opakowanie
pk of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 10409714
Whatman Article No. 28415258 (US reference)
Średnica
50 mm
membrana śr.
47 mm
wielkość porów
0.45 μm
Cechy i korzyści
  • Dostępne opcje sterylne do zastosowań krytycznych.
  • Doskonały kontrast ułatwiający wykrywanie cząstek.
  • Siatki są nietoksyczne i nie hamują rozwoju bakterii, zapewniając integralność próbki.
  • Czarne membrany gładkie i czarne z siatką zawierają mieszankę azotanu celulozy i octanu celulozy.
  • Membrana oferuje wysoki stopień wewnętrznej powierzchni dla większej adsorpcji produktu.
  • Większa pojemność na zanieczyszczenia.
  • Biologicznie obojętne z dobrą stabilnością termiczną.
  • Brak środków powierzchniowo czynnych zanieczyszczających próbki.
  • Jednolita mikroporowata struktura membrany zapewnia wysokie natężenie przepływu.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)