WHA70622513
Whatman® polycarbonate Cyclopore® filter discs 5 μm pore size
translucent, hydrophobic, 100 ea, 25 mm diam
Synonim(y):
Z754773
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Whatman® Cyclopore® polycarbonate and polyester membranes, PC, pore size 5 μm, diam. 25 mm
Materiały
PC membrane
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
pk of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 7062-2513
Whatman Article No. 28420681 (US reference)
Średnica
25 mm
wielkość porów
5 μm
Opis ogólny
Whatman Cyclopore membranes are true pore size microporous membranes featuring sharp cut-off and reproducible microfiltration performance characteristics of track etched membranes. The smooth flat membrane ensures particles are retained on the surface so that they are easily visible under a microscope.
Cyclopore membranes are manufactured using proprietary Whatman technology to produce a precision membrane filter with a closely controlled pore size distribution.
Membranes are produced from a pure polymeric film and give exceptional chemical cleanliness. They are free of contaminants, have low tare weight, minimum water adsorption, and very low levels of nonspecific protein binding.
The polycarbonate (PC) membranes are hydrophilic and are available in a choice of diameters and pore sizes. The polyester (PE) membranes are resistant to most organic solvents, amides, and halogenated hydrocarbons. This broad chemical compatibility makes them suitable for the detection of particles in many corrosive fluids.
Zastosowanie
- Monitorowanie powietrza - pierwiastki śladowe (chemikalia, radioaktywność) i analiza cząstek stałych (kurz, pyłki i cząstki unoszące się w powietrzu).
- Metody analityczne - analiza grawimetryczna, densytometria, spektroskopia emisyjna, fluorescencja rentgenowska i analiza w podczerwieni.
- Analiza wody - Absorbowalne halogenki organiczne (AOX), bezpośrednia liczba mikroorganizmów, biologia morska oraz analiza rozpuszczonych fosforanów, azotanów i amoniaku.
- Filtracja krwi i analiza komórek - odkształcalność RBC, usuwanie leukocytów, filtracja RBC i plazmafereza, chemotaksja, cytologia i hodowla komórek
- Filtracja ogólna - usuwanie cząstek stałych i bakterii, filtracja przepływu krzyżowego, przygotowanie próbek HPLC i filtracja roztworów
- Mikroskopia - mikroskopia elektronowa, mikroskopia epifluorescencyjna i bezpośrednia mikroskopia optyczna
- Analiza mikroorganizmów - bezpośrednia całkowita liczba drobnoustrojów, zbieranie, zagęszczanie, frakcjonowanie, drożdże, pleśnie, Giardia, Legionella, bakterie coli i mikrofilarie psów
- Badania kwasów nukleinowych - elucja alkaliczna i frakcjonowanie fragmentów DNA
- Badania oceanograficzne - zapewniają nowe narzędzie do badania organizmów planktonicznych. Te ultracienkie przezroczyste membrany są mocne, a jednocześnie elastyczne, co pozwala na filtrowanie próbek planktonicznych i montowanie membran bezpośrednio na szkiełkach mikroskopowych. (Ref: Hewes et al. 1998; Graham i Mitchell 1999; Graham 1999).
- Biosensory - jako bariera oferująca kontrolowaną dyfuzję dla odczynników biologicznych i detektorów elektrochemicznych.
- Testy diagnostyczne - do kontroli przepływu, przygotowania próbek, separacji krwi i wychwytywania mikrocząstek lateksowych
- Biologia komórki - do hodowli komórek, chemotaksji i analiz cytologicznych, np. bezpośredniego barwienia, testów izotopowych i fluorescencyjnych.
- Przezskórne dostarczanie leków - jako obojętna matryca do zatrzymywania środków terapeutycznych
Cechy i korzyści
- Niskie powinowactwo do barwników zapewnia wyższy kontrast optyczny i ułatwia widoczność pod mikroskopem.
- Prawdziwe wychwytywanie powierzchni zapewnia łatwe badanie próbek i krótki czas analizy
- Dostępne całkowicie przezroczyste membrany
- Znikoma absorpcja i adsorpcja filtratu; niehigroskopijne
- Niska masa własna
- Brak zrzucania cząstek zapewnia ultra czysty filtrat
- Biologicznie obojętne
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)