Kluczowe dokumenty
WHA68832516
Whatman® GD/X syringe filters
glass microfiber membrane, pore size 1.6 μm, diam. 25 mm, non-sterile, pk of 1500 ea
Synonim(y):
Z754641
Wybierz wielkość
1500 EA
16 520,00 zł
16 520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1500 EA
16 520,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
16 520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
glass microfiber membrane
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
Właściwości
glass fiber prefilter
opakowanie
pk of 1500 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 6883-2516
Whatman Article No. 28420533 (US reference)
Średnica
25 mm
pojemność
≤25 mL
wielkość porów
1.6 μm
dopasowywanie
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Opis ogólny
Non-sterile syringe filters with a glass membrane, suitable for hard-to-filter material with high solids. Whatman GD/X Syringe Filters are high-viscosity filters that incorporate a prefilter to enable filtration of viscous, dense or otherwise hard-to-filter material with high solids content as in environmental and food analysis samples. The prefilter contains a high-efficiency borosilicate glass filtration stack that will retain fine particles down to 0.7 μm, allowing difficult sample filtration with less hand force. It reduces the need for multiple syringe filters by processing three to seven times more sample volume than syringe filters without prefilters. The filters can be autoclaved.
Cechy i korzyści
  • Non sterile Whatman GD/X Syringe Filters combine a polypropylene housing, high-efficiency Whatman GMF 150 and GF/F pre-filter media, and one of the following membrane materials:
  • Polyethersulfone (PES) for serum, plasma and tissue culture
  • Polyvinylidene difluoride (PVDF) for HPLC
  • Cellulose acetate for biological solutions
  • Borosilicate glass microfiber
Przydatność
Suitable for filtering environmental and food analysis samples. Suitable for particulate laden sample preparation.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)