Kluczowe dokumenty
WHA68201316
Whatman® Puradisc 13 syringe filters
1.6 μm, GF/A, 100/pk
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman filters, Z745081, disposable syringe filters
Wybierz wielkość
100 EA
1360,00 zł
1360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
1360,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
1360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
glass fiber membrane (GF/A)
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 6820-1316
Whatman Article No. 28420429 (US reference)
Średnica
13 mm
powierzchnia filtracyjna
1.3 cm2
pojemność
≤10 mL
wielkość porów
1.6 μm
dopasowywanie
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Opis ogólny
Niesterylne filtry strzykawkowe Whatman Puradisc z membraną z mikrofibry szklanej łączą najwyższą jakość z ekonomiczną wydajnością.
Filtry strzykawkowe Puradisc są przeznaczone do szerokiej gamy typów próbek i zastosowań, w tym do elektroforezy kapilarnej, preparatów biologicznych, filtracji białek i przygotowywania próbek do spektroskopii UV. Różne media membranowe Puradisc obsługują różne rozpuszczalniki i związki chemiczne.
Membrany z mikrofibry szklanej (GMF)
Mikrofibra szklana jest hydrofilowa i ma doskonałą kompatybilność z rozpuszczalnikami organicznymi oraz mocnymi kwasami (z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego) i zasadami. Nie jest to jednak membrana mikroporowata, a zatem ma nieco mniejszą dokładność retencji niż membrany polimerowe. GMF może również zawierać substancje ekstrahowalne, które zakłócają analizę jonów i metali.
Linia Whatman Puradisc firmy Cytiva to kompleksowe portfolio filtrów strzykawkowych używanych w różnych zastosowaniach. Cytiva oferuje również wysokowydajne filtry strzykawkowe GD/X z wielowarstwowym filtrem wstępnym z włókna szklanego do filtrowania większych objętości próbek trudniejszych do filtrowania.
Puradisc jest dostępny w następujących materiałach membranowych: regenerowana celuloza (RC), azotan celulozy, nylon, politetrafluoroetylen (PTFE), polieterosulfon (PES), polipropylen, polifluorek winylidenu (PVDF) i octan celulozy.
Cechy i korzyści
  • Osiem różnych opcji materiałowych
  • Wybór filtrów strzykawkowych o średnicy 4 mm, 13 mm i 30 mm w zależności od objętości próbki
  • Zakres rozmiarów porów do zatrzymywania różnych cząstek
  • Opcjonalne sterylne opakowanie typu blister klasy medycznej
  • Opcjonalny format końcówki z rurką do dokładnego dozowania do mikro-fiolek
Przydatność
Suitable for filtration of biological and HPLC samples.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)